Merck
GF26750189
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, L 1 m, black
Synonym(e):
ES301401
Größe auswählen
1 EA
€ 251,00
€ 251,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 251,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 251,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 267-501-89
Länge
1 m
Dicke
0.1 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)