Merck
GF26540524
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 25mm disks, 0.125mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE210300
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 265-405-24
Größe × Dicke
25 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)