GF26366711
Brass alloy, Cu63Zn37
200mm rod, 5.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU027920
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 263-667-11
L × Durchm.
200 mm × 5.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)