Merck
GF25706572
Brass alloy, Cu63Zn37
500mm tube, 0.61mm outside diameter, 0.18mm wall thickness, 0.25mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
CU027100
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 257-065-72
L × Wandstärke
500 mm × 0.18 mm
AD × ID
0.61 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)