GF25404544
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), film, thickness 0.25 mm, L 1 m
Synonym(e):
FP361250
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 254-045-44
Länge
1 m
Dicke
0.25 mm