Merck
GF25192919
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 6mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE230230
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 251-929-19
Größe × Dicke
6 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)