Merck
GF24175469
Boron nitride
rod, 3.6 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 607907
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 241-754-69
Länge
100 mm
Durchmesser
3.6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)