Merck
GF24070564
Titanium carbide
powder, max. particle size 5 micron, weight 50 g, purity 99.8+%
Synonym(e):
TI546020
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.8%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 240-705-64
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
5 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)