Merck
GF23841750
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
1000mm tube, 6.35mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 3.35mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
NI117600
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 238-417-50
L × Wandstärke
1000 mm × 1.5 mm
AD × ID
6.35 mm × 3.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)