Merck
GF23312225
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.5 mm diameter, length 2 m, temper annealed
Synonym(e):
W 145450
Größe auswählen
1 EA
€ 363,00
€ 363,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 363,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 363,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 233-122-25
Länge
2 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)