Merck
GF23173466
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
sphere, 3mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 100pcs
Synonym(e):
TI016830
Größe auswählen
1 EA
€ 244,00
€ 244,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 244,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 244,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
spheres (grade 200)
Qualität
precision sphere
Verpackung
1 ea of 100 pieces
Hersteller/Markenname
Goodfellow 231-734-66
Durchmesser
3 mm
sphericity
5.08 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)