Merck
GF22875307
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 100 x 100mm, 0.7mm thickness, annealed
Synonym(e):
TI010470
Größe auswählen
1 EA
€ 349,00
€ 349,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 349,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 228-753-07
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)