Merck
GF22682886
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 20 m, insulation thickness 0.030 mm
Synonym(e):
NI055892
Größe auswählen
1 EA
€ 690,00
€ 690,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 690,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 690,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 226-828-86
Länge
20 m
Durchmesser
0.30 mm
Isolierungsstärke
0.030 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)