Merck
GF22138950
Polyamide/Imide
(PAI), rod, diam. 50.8 mm, L 25 mm, brown
Synonym(e):
AM317995
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 221-389-50
Länge
25 mm
Durchmesser
50.8 mm
Farbe
brown
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)