Merck
GF21965609
Zink
rod, 8 mm diameter, length 50 mm, high purity 99.999%
Synonym(e):
ZN007915
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141750
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Assay
99.999%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 219-656-09
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
Länge
50 mm
Durchmesser
8 mm
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)