Merck
GF21721069
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
20m insulated wire, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, epoxy insulation
Synonym(e):
FE205850
Größe auswählen
1 EA
€ 476,00
€ 476,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 476,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 476,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
epoxy insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 217-210-69
Länge
20 m
Leitungsdurchm.
0.1 mm
Isolierungsstärke
0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)