Merck
GF20851275
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
25 x 25mm, 0.5mm thickness, titanium nitride coating 2-3 microns surface treatment
Synonym(e):
FE240311
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (surface treated with titanium nitride coating 2-3 microns)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 208-512-75
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)