Merck
GF19714642
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.15 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Synonym(e):
W 145351
Größe auswählen
1 EA
€ 437,00
€ 437,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 437,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 437,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 197-146-42
Länge
10 m
Durchmesser
0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)