GF18952487
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI110352
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 189-524-87
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)