Merck
GF18661619
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 2m coil, 14mm coil width, 0.635mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE280360
Größe auswählen
1 EA
€ 452,00
€ 452,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 452,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 452,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 186-616-19
L × B × Dicke
2 m × 14 mm × 0.635 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)