Merck
GF18608766
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 0.2m coil, 0.05mm thickness
Synonym(e):
AG060220
Größe auswählen
1 EA
€ 284,00
€ 284,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 284,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 284,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 186-087-66
L × Dicke
0.2 m × 0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)