Merck
GF18601433
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
200m wire, 0.15mm diameter, hard
Synonym(e):
FE245102
Größe auswählen
1 EA
€ 349,00
€ 349,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 349,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 349,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 186-014-33
L × Durchm.
200 m × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)