Merck
GF18437047
Aluminiumoxid
sphere, 7.9375 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
AL606864
Größe auswählen
1 EA
€ 237,00
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 237,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
€ 237,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 184-370-47
Durchmesser
7.9375 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)