GF18353606
Nitinol
wire, Ni55%/Ti 45%, 0.125 mm diameter, length 5 m, condition shape-memory alloy
Synonym(e):
NI205040
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 183-536-06
Länge
5 m
Durchmesser
0.125 mm