Merck
GF17732426
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
200mm rod, 3.175mm diameter
Synonym(e):
FF217905
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 177-324-26
L × Durchm.
200 mm × 3.175 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)