Merck
GF17690733
Iron/boron/silicon
wire, Fe 77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.05 mm diameter, length 2 m, condition metallic glass
Synonym(e):
FE845050
Größe auswählen
1 EA
€ 232,00
€ 232,00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 232,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 232,00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 176-907-33
Länge
2 m
Durchmesser
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)