Merck
GF17511443
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m, temper annealed
Synonym(e):
W 055500
Größe auswählen
1 EA
€ 246,00
€ 246,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 246,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 246,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 175-114-43
Länge
0.2 m
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)