Merck
GF17167888
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe 20%, 10.0 mm diameter, length 500 mm, temper as drawn
Synonym(e):
NI297930
Größe auswählen
1 EA
€ 984,00
€ 984,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 984,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 984,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 171-678-88
Länge
500 mm
Durchmesser
10.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)