Merck
GF16426931
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 100 x 100mm, 0.02mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
CU050210
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 164-269-31
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.02 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)