Merck
GF14476923
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
50m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FE265160
Größe auswählen
1 EA
€ 451,00
€ 451,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 451,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 451,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 144-769-23
L × Durchm.
50 m × 1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)