Merck
GF14057579
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
150mm tube, 2.1mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1.6mm inside diameter, annealed
Synonym(e):
FF217301
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 140-575-79
L × Dicke
150 mm × 0.25 mm
AD × ID
2.1 mm × 1.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)