Merck
GF13251327
Gold
wire, 1.0 mm diameter, length 0.05 m, purity 99.95%
Synonym(e):
AU005171
Größe auswählen
1 EA
€ 497,00
€ 497,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 497,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Au
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141717
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 497,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.95%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 132-513-27
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
Länge
0.05 m
Durchmesser
1.0 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)