Merck
GF12844964
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
2m wire, 0.4mm diameter, as drawn, 97.5%
Synonym(e):
AL215140
Größe auswählen
1 EA
€ 250,00
€ 250,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 250,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 250,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97.50%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 128-449-64
L × Durchm.
2 m × 0.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)