GF12434150
Bor
monofilament, 0.080 mm diameter, length 100 m
Synonym(e):
B 005908
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 124-341-50
Widerstandsfähigkeit
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Länge
100 m
Durchmesser
0.080 mm
Dichte
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[B]
InChI
1S/B
InChIKey
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable