Merck
GF11691468
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 150 x 150mm, 0.05mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable, light tight (lt)
Synonym(e):
FE280290
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
condition c (precipitation hardenable)
light tight (lt)
Form
foil (as rolled
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 116-914-68
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)