Merck
GF11333405
Copper-gold alloy, Cu95Au5
10g lump, 10mm max. lump size
Synonym(e):
CY286100
Größe auswählen
1 EA
€ 454,00
€ 454,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 454,00
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
€ 454,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 113-334-05
Gewicht
10 g
Max. Stückgröße
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)