Merck
GF11284679
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 1m coil, 20mm coil width, 0.1mm thickness, as rolled
Synonym(e):
FE080262
Größe auswählen
1 EA
€ 325,00
€ 325,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 325,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 325,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
temper (as rolled)
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 112-846-79
L × B × Dicke
1 m × 20 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)