Merck
GF11050962
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 0.2m coil, 0.2mm thickness
Synonym(e):
NI080250
Größe auswählen
1 EA
€ 416,00
€ 416,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 416,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 416,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 110-509-62
L × Dicke
0.2 m × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)