Merck
GF10649178
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
foil, Al 97.4%/Si 1%/Mg 0.9%/Mn 0.7%, thickness 1.0 mm, size 150 × 150 mm, temper t6
Synonym(e):
AL220300
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 106-491-78
Größe
150 × 150 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)