Merck
GF10622157
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100m wire, 0.3mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FF215130
Größe auswählen
1 EA
€ 296,00
€ 296,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 296,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 296,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 106-221-57
L × Durchm.
100 m × 0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)