Merck
GF10418835
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.5 mm, L 200 m
Synonym(e):
ES305950
Größe auswählen
1 EA
€ 306,00
€ 306,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 306,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 306,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
monofilament
Hersteller/Markenname
Goodfellow 104-188-35
Länge
200 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)