Merck
GF10345801
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 40 x 300mm, 0.25mm thickness, annealed, flattened
Synonym(e):
FE020276
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed (flattened)
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 103-458-01
Größe × Dicke
40 mm × 300 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)