Merck
GF10226731
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
rod, 100mm x 20.0mm diameter
Synonym(e):
MO017930
Größe auswählen
1 EA
€ 601,00
€ 601,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 601,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 601,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 102-267-31
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)