Merck
GF09374025
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
349mm tube, 4.0mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 3.5mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
CU107400
Größe auswählen
1 EA
€ 268,00
€ 268,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 268,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 268,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 093-740-25
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)