Merck
GF08115049
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 2m coil, 0.38mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF210340
Größe auswählen
1 EA
€ 936,00
€ 936,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 936,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 936,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 081-150-49
Größe × Dicke
2 m × 0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)