Merck
GF08023520
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
500mm rod, 25.4mm diameter
Synonym(e):
FE217940
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 080-235-20
L × Durchm.
500 mm × 25.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)