Merck
GF07711174
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 0.41mm, L 2 m, wall thickness 0.13 mm
Synonym(e):
FP307004
Größe auswählen
1 EA
€ 334,00
€ 334,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 334,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 334,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 077-111-74
Länge
2 m
Wandstärke
0.13 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)