Merck
GF07301720
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
TI010550
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 073-017-20
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)