Merck
GF04552185
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
200mm rod, 7.0mm diameter
Synonym(e):
TI017915
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 045-521-85
L × Durchm.
200 mm × 7.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)