Merck
GF04065948
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), laminate, thickness 0.06 mm, size 100 × 100 mm, polymer thickness 0.025mm
Synonym(e):
ES301520
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 040-659-48
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.06 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)